Learn More
(3-Methylphenyl)methanethiol, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (3-Methylphenyl)methanethiol |
CAS Min. % | 95.0 |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Strukturformel | CH3C6H4CH2SH |
Menge | 10 g |
Synonym | 3-methylphenyl methanethiol, 3-methylbenzyl mercaptan, m-methylbenzyl mercaptan, 3-methylbenzenemethanethiol, m-methylbenzylmercaptan, acmc-1cq7k, 3-methyl-benzenemethanethiol, benzenemethanethiol,3-methyl, benzenemethanethiol, 3-methyl, 3-methylphenyl methane-1-thiol |
Formelmasse | 138.23 |
Reinheit (%) | 95% |