Learn More
Thermo Scientific Chemicals 3-Iodo-L-Tyrosin, 97 %
43.22 € - 592.95 €
Chemische Identifikatoren
CAS 70-78-0
Summenformel C9H10INO3
Molekulargewicht (g/mol) 307.09
MDL-Nummer MFCD00002608
InChI-Schlüssel UQTZMGFTRHFAAM-JLDDOWRYNA-N
Synonym 3-iodo-l-tyrosine, h-tyr 3-i-oh, 3-iodo-tyrosine, monoiodotyrosine, iodotyrosine, 3-monoiodo-l-tyrosine, l-tyrosine, 3-iodo, s-2-amino-3-4-hydroxy-3-iodophenyl propanoic acid, 3-iodotyrosine, 3-iodo-4-hydroxyphenylalanine
PubChem CID 439744
ChEBI CHEBI:27847
IUPAC-Name (2S)-2-amino-3-(4H-imidazol-3-yl)propansäure
SMILES N[C@@H](CC1=CC=C(O)C(I)=C1)C(O)=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10285160
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
122440010
1 g Glasflasche
43.22 €
1 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10279533
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
122440050
5 g Glasflasche
127.64 €
5 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10289533
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
122440250
25 g Glasflasche
592.95 €
25 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 3-Iodo-L-tyrosine
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals 3-Iodo-L-Tyrosin, 97 %