Learn More
3-Fluoro-D-Phenylalanin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
75.30 € - 979.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 110117-84-5 |
---|---|
Summenformel | C9H10FNO2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 183.18 |
MDL-Nummer | MFCD00066449 |
InChI-Schlüssel | VWHRYODZTDMVSS-UHFFFAOYNA-N |
Synonym | 3-fluoro-d-phenylalanine, d-3-fluorophenylalanine, h-d-phe 3-f-oh, 2r-2-amino-3-3-fluorophenyl propanoic acid, m-fluoro-d-phenylalanine, 3-fluoro-d-phe, d-3-fluorophe, r-2-amino-3-3-fluorophenyl propanoic acid, 3-fluor-d-phenylalanin, h-m-fluoro-d-phe-oh |
PubChem CID | 716317 |
SMILES | NC(CC1=CC(F)=CC=C1)C(O)=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15499648
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63131.03 |
1 g |
75.30 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15409658
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63131.06 |
5 g |
273.00 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15419658
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63131.14 |
25 g | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
110117-84-5 | |
183.18 | |
VWHRYODZTDMVSS-UHFFFAOYNA-N | |
716317 |
C9H10FNO2 | |
MFCD00066449 | |
3-fluoro-d-phenylalanine, d-3-fluorophenylalanine, h-d-phe 3-f-oh, 2r-2-amino-3-3-fluorophenyl propanoic acid, m-fluoro-d-phenylalanine, 3-fluoro-d-phe, d-3-fluorophe, r-2-amino-3-3-fluorophenyl propanoic acid, 3-fluor-d-phenylalanin, h-m-fluoro-d-phe-oh | |
NC(CC1=CC(F)=CC=C1)C(O)=O |
Spezifikation
3-Fluoro-D-phenylalanine | |
C9H10FNO2 | |
3-fluoro-d-phenylalanine, d-3-fluorophenylalanine, h-d-phe 3-f-oh, 2r-2-amino-3-3-fluorophenyl propanoic acid, m-fluoro-d-phenylalanine, 3-fluoro-d-phe, d-3-fluorophe, r-2-amino-3-3-fluorophenyl propanoic acid, 3-fluor-d-phenylalanin, h-m-fluoro-d-phe-oh | |
NC(CC1=CC(F)=CC=C1)C(O)=O | |
183.18 | |
183.18 | |
Fest |
110117-84-5 | |
MFCD00066449 | |
VWHRYODZTDMVSS-UHFFFAOYNA-N | |
(2R)-2-amino-3-(3-fluorphenyl)propansäure | |
716317 | |
95% |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : Nein
missing translation for 'storageNote' : -30 bis -10 °C
Recommended Storage : Lagerung bei -20 °C
RUO – Research Use Only