Learn More
3-Fluoro-D-Phenylalanin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15419658
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110117-84-5
Summenformel C9H10FNO2
Molekulargewicht (g/mol) 183.18
MDL-Nummer MFCD00066449
InChI-Schlüssel VWHRYODZTDMVSS-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-fluoro-d-phenylalanine, d-3-fluorophenylalanine, h-d-phe 3-f-oh, 2r-2-amino-3-3-fluorophenyl propanoic acid, m-fluoro-d-phenylalanine, 3-fluoro-d-phe, d-3-fluorophe, r-2-amino-3-3-fluorophenyl propanoic acid, 3-fluor-d-phenylalanin, h-m-fluoro-d-phe-oh
PubChem CID 716317
SMILES NC(CC1=CC(F)=CC=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluoro-D-phenylalanine
IUPAC-Name (2R)-2-amino-3-(3-fluorphenyl)propansäure
Formelmasse 183.18
Reinheit (%) 95%
Menge 25 g
Physikalische Form Fest