Learn More
3-Chlorobenzophenon, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11496276
3-Chlorobenzophenon, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11496276
25 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11496276
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B23085.14
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1016-78-0
Summenformel C13H9ClO
Molekulargewicht (g/mol) 216.664
MDL-Nummer MFCD00009816
InChI-Schlüssel CPLWKNRPZVNELG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chlorobenzophenone, 3-chlorophenyl phenyl methanone, benzophenone, 3-chloro, methanone, 3-chlorophenyl phenyl, m-chlorobenzophenone, 3-chlorophenyl-phenylmethanone, methanone, 3-chlorophenyl pheny, 3-chlorophenyl phenyl ketone, 5-chlorobenzophenone, pubchem24414Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 66098
IUPAC-Name (3-Chlorphenyl)-Phenylmethanon
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC(=CC=C2)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chlorobenzophenone
Schmelzpunkt 81°C to 85°C
Menge 25 g
Beilstein 1869822
Formelmasse 216.67
Reinheit (%) ≥98%
Name des Produkts
3-Chlorobenzophenon, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals >