Learn More
3-Chlor-4-Methylbenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
49.30 € - 161.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 3411-03-8 |
---|---|
Summenformel | C8H7ClO |
Molekulargewicht (g/mol) | 154.6 |
InChI-Schlüssel | OJFQNFVCICBYQC-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 3-chloro-4-methylbenzaldehyde, isobornylcyclohexanol, pubchem4183, 2-chloro-4-formyltoluene, ksc497m3l, ojfqnfvcicbyqc-uhfffaoysa-n, benzaldehyde, 3-chloro-4-methyl, 3-5,6,6-trimethyl-2-norbornyl-cyclohexanol |
PubChem CID | 12423085 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10812811
|
Thermo Scientific Acros
436690010 |
1 g |
49.30 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10744862
|
Thermo Scientific Acros
436690050 |
5 g |
161.00 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
3411-03-8 | |
154.6 | |
3-chloro-4-methylbenzaldehyde, isobornylcyclohexanol, pubchem4183, 2-chloro-4-formyltoluene, ksc497m3l, ojfqnfvcicbyqc-uhfffaoysa-n, benzaldehyde, 3-chloro-4-methyl, 3-5,6,6-trimethyl-2-norbornyl-cyclohexanol |
C8H7ClO | |
OJFQNFVCICBYQC-UHFFFAOYSA-N | |
12423085 |
Spezifikation
3-chloro-4-methylbenzaldehyde | |
96.0 | |
37°C to 31°C | |
232°C | |
96% min. (GC) | |
C8H7ClO | |
OJFQNFVCICBYQC-UHFFFAOYSA-N | |
12423085 | |
97% |
3411-03-8 | |
100.0 | |
Weiß oder farblos | |
Echt | |
Glasflasche | |
3-chloro-4-methylbenzaldehyde, isobornylcyclohexanol, pubchem4183, 2-chloro-4-formyltoluene, ksc497m3l, ojfqnfvcicbyqc-uhfffaoysa-n, benzaldehyde, 3-chloro-4-methyl, 3-5,6,6-trimethyl-2-norbornyl-cyclohexanol | |
154.6 | |
154.6 | |
Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt oder Flüssigkeit |
Sicherheit und Handhabung
GHS-P-Hinweis
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
GHS-P-Hinweis
Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dämpfe/Sprühnebel nicht einatmen.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:Mit viel Wasser und Seife waschen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen
GHS-Signalwort: Warnhinweis
- 3-Chloro-4-methylbenzaldehyde
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only