Learn More
3-Chlor-4-Methylbenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10744862
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3411-03-8
Summenformel C8H7ClO
Molekulargewicht (g/mol) 154.6
InChI-Schlüssel OJFQNFVCICBYQC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-4-methylbenzaldehyde, isobornylcyclohexanol, pubchem4183, 2-chloro-4-formyltoluene, ksc497m3l, ojfqnfvcicbyqc-uhfffaoysa-n, benzaldehyde, 3-chloro-4-methyl, 3-5,6,6-trimethyl-2-norbornyl-cyclohexanol
PubChem CID 12423085
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-chloro-4-methylbenzaldehyde
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 37°C to 31°C
Farbe Weiß oder farblos
Siedepunkt 232°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 154.6
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt oder Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Chloro-4-methylbenzaldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.