Learn More
3-Chlor-2-Fluor-6-(Trifluormethyl)Benzoylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
52.70 € - 180.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 186517-45-3
Summenformel C8H2Cl2F4O
Molekulargewicht (g/mol) 260.997
MDL-Nummer MFCD01631344
InChI-Schlüssel QRJJXSXDJDIRPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-2-fluoro-6-trifluoromethyl benzoyl chloride, 3-chloro-2-fluoro-6-trifluoromethyl benzoylchloride, benzoyl chloride,2-chloro-3-fluoro-6-trifluoromethyl, acmc-1c02f, 3-chloro-2-fluoro-6-trifluoromethyl-benzoyl chloride, 3-chloranyl-2-fluoranyl-6-trifluoromethyl benzoyl chloride, benzoyl chloride, 3-chloro-2-fluoro-6-trifluoromethyl
PubChem CID 2773784
IUPAC-Name 3-Chlor-2-Fluor-6-(trifluormethyl)benzoylchlorid
SMILES C1=CC(=C(C(=C1C(F)(F)F)C(=O)Cl)F)Cl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11465697
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24286.03
1 g Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11475697
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24286.06
5 g Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
186517-45-3
260.997
QRJJXSXDJDIRPI-UHFFFAOYSA-N
2773784
C1=CC(=C(C(=C1C(F)(F)F)C(=O)Cl)F)Cl
C8H2Cl2F4O
MFCD01631344
3-chloro-2-fluoro-6-trifluoromethyl benzoyl chloride, 3-chloro-2-fluoro-6-trifluoromethyl benzoylchloride, benzoyl chloride,2-chloro-3-fluoro-6-trifluoromethyl, acmc-1c02f, 3-chloro-2-fluoro-6-trifluoromethyl-benzoyl chloride, 3-chloranyl-2-fluoranyl-6-trifluoromethyl benzoyl chloride, benzoyl chloride, 3-chloro-2-fluoro-6-trifluoromethyl
3-Chlor-2-Fluor-6-(trifluormethyl)benzoylchlorid
Spezifikation
3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
C8H2Cl2F4O
MFCD01631344
Moisture sensitive
QRJJXSXDJDIRPI-UHFFFAOYSA-N
3-Chlor-2-Fluor-6-(trifluormethyl)benzoylchlorid
2773784
97%
186517-45-3
1.475
UN3265
3-chloro-2-fluoro-6-trifluoromethyl benzoyl chloride, 3-chloro-2-fluoro-6-trifluoromethyl benzoylchloride, benzoyl chloride,2-chloro-3-fluoro-6-trifluoromethyl, acmc-1c02f, 3-chloro-2-fluoro-6-trifluoromethyl-benzoyl chloride, 3-chloranyl-2-fluoranyl-6-trifluoromethyl benzoyl chloride, benzoyl chloride, 3-chloro-2-fluoro-6-trifluoromethyl
C1=CC(=C(C(=C1C(F)(F)F)C(=O)Cl)F)Cl
260.997
261
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H314-H318
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Augenschäden.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
Gehäuse H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:KORROSIVE FLÜSSIGKEIT, SÄUREHALTIG, ORGANISCH, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen