Learn More
3-Chlor-2-Fluor-6-(Trifluormethyl)Benzoylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11475697
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 186517-45-3
Summenformel C8H2Cl2F4O
Molekulargewicht (g/mol) 260.997
MDL-Nummer MFCD01631344
InChI-Schlüssel QRJJXSXDJDIRPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-2-fluoro-6-trifluoromethyl benzoyl chloride, 3-chloro-2-fluoro-6-trifluoromethyl benzoylchloride, benzoyl chloride,2-chloro-3-fluoro-6-trifluoromethyl, acmc-1c02f, 3-chloro-2-fluoro-6-trifluoromethyl-benzoyl chloride, 3-chloranyl-2-fluoranyl-6-trifluoromethyl benzoyl chloride, benzoyl chloride, 3-chloro-2-fluoro-6-trifluoromethyl
PubChem CID 2773784
IUPAC-Name 3-Chlor-2-Fluor-6-(trifluormethyl)benzoylchlorid
SMILES C1=CC(=C(C(=C1C(F)(F)F)C(=O)Cl)F)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Brechungsindex 1.475
Menge 5 g
UN-Nummer UN3265
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 261
Reinheit (%) 97%