Learn More
3-Brom-N-(3-pyridylmethyl)Benzenesulfonamid, 97 %, Thermo Scientific™
173.00 € - 555.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 849136-14-7
Summenformel C12H11BrN2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 327.196
MDL-Nummer MFCD07356489
InChI-Schlüssel VAQOTDUYHINTAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-n-pyridin-3-ylmethyl benzenesulfonamide, 3-bromo-n-3-pyridylmethyl benzenesulfonamide, 3-bromo-n-pyridin-3-yl methyl benzene-1-sulfonamide
PubChem CID 3772600
IUPAC-Name 3-brom-N-(pyridin-3-ylmethyl)benzolsulfonamid
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Br)S(=O)(=O)NCC2=CN=CC=C2
Mehr Spezifikationen ansehen
Products 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15466136
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Alfa Aesar
H60958.MD
250 mg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
15457458
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Alfa Aesar
H60958.03
1 g Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
849136-14-7
327.196
VAQOTDUYHINTAB-UHFFFAOYSA-N
3772600
C1=CC(=CC(=C1)Br)S(=O)(=O)NCC2=CN=CC=C2
C12H11BrN2O2S
MFCD07356489
3-bromo-n-pyridin-3-ylmethyl benzenesulfonamide, 3-bromo-n-3-pyridylmethyl benzenesulfonamide, 3-bromo-n-pyridin-3-yl methyl benzene-1-sulfonamide
3-brom-N-(pyridin-3-ylmethyl)benzolsulfonamid
Spezifikation
3-Bromo-N-(3-pyridylmethyl)benzenesulfonamide
C12H11BrN2O2S
3-bromo-n-pyridin-3-ylmethyl benzenesulfonamide, 3-bromo-n-3-pyridylmethyl benzenesulfonamide, 3-bromo-n-pyridin-3-yl methyl benzene-1-sulfonamide
C1=CC(=CC(=C1)Br)S(=O)(=O)NCC2=CN=CC=C2
327.196
327.2
849136-14-7
MFCD07356489
VAQOTDUYHINTAB-UHFFFAOYSA-N
3-brom-N-(pyridin-3-ylmethyl)benzolsulfonamid
3772600
97%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen