Learn More
3-Brom-N-(3-pyridylmethyl)Benzenesulfonamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15466136
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 849136-14-7
Summenformel C12H11BrN2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 327.196
MDL-Nummer MFCD07356489
InChI-Schlüssel VAQOTDUYHINTAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-n-pyridin-3-ylmethyl benzenesulfonamide, 3-bromo-n-3-pyridylmethyl benzenesulfonamide, 3-bromo-n-pyridin-3-yl methyl benzene-1-sulfonamide
PubChem CID 3772600
IUPAC-Name 3-brom-N-(pyridin-3-ylmethyl)benzolsulfonamid
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Br)S(=O)(=O)NCC2=CN=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-N-(3-pyridylmethyl)benzenesulfonamide
Menge 250 mg
Formelmasse 327.2
Reinheit (%) 97%