Learn More
Sartorius Microsart™ 3-Wege-Verteiler
Der Filterständer wurde zur Verwendung für viele unterschiedliche Anwendungen entwickelt.
4090.00 € - 4580.00 €
Spezifikation
Einwegprodukt | Reusable |
---|---|
Filtertyp | Manifold |
Material | Edelstahl |
Sterilität | Non-sterile |
Menge | 1 |
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16478193
|
Sartorius
168M3-BS100 |
Biosart 100 Manifold |
4090.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16488193
|
Sartorius
168M3-BS250 |
Biosart 250 Manifold |
4325.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16498193
|
Sartorius
168M3-MS |
Microsart Manifold |
4580.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Der Filterständer ist so konzipiert, dass er sich an eine Vielzahl von unterschiedlichen Erfordernissen anpassen lässt.
- 100 % Edelstahl für minimalen Reinigungsaufwand
- Ohne Zerlegen vollständig autoklavierbar
- Sterile Belüftung bei sicherheitskritischen Anwendungen
- Geringeres Risiko von Sekundärkontaminationen
- Schnellkupplungsadapter zum schnellen Anschließen von Schläuchen und 2 Verteilern
- Niedrige Arbeitshöhe für ergonomisches Arbeiten in laminarer Strömung
- Präzise Erkennung und Quantifizierung von Mikroorganismen in flüssigen Proben
- Optimal für Flüssigkeitstests
- Liefert zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse.
Spezifikation
Reusable | |
Edelstahl | |
1 | |
98 mm |
Manifold | |
Non-sterile | |
474 mm | |
120 mm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius Microsart™ 3-Wege-Verteiler