Learn More
Sartorius Microsart™ 3-Wege-Verteiler
Artikelnummer. 16478193 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Typ:
Biosart-100-Verteiler
Biosart-250-Verteiler
Microsart-Verteiler
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16478193
Marke: Sartorius 168M3BS100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Filterständer wurde zur Verwendung für viele unterschiedliche Anwendungen entwickelt.
Der Filterständer ist so konzipiert, dass er sich an eine Vielzahl von unterschiedlichen Erfordernissen anpassen lässt.
  • 100 % Edelstahl für minimalen Reinigungsaufwand
  • Ohne Zerlegen vollständig autoklavierbar
  • Sterile Belüftung bei sicherheitskritischen Anwendungen
  • Geringeres Risiko von Sekundärkontaminationen
  • Schnellkupplungsadapter zum schnellen Anschließen von Schläuchen und 2 Verteilern
  • Niedrige Arbeitshöhe für ergonomisches Arbeiten in laminarer Strömung
  • Präzise Erkennung und Quantifizierung von Mikroorganismen in flüssigen Proben
  • Optimal für Flüssigkeitstests
  • Liefert zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Einwegprodukt Reusable
Filtertyp Manifold
Zur Verwendung mit (Geräte) Biosart 100 Monitore
Material Edelstahl
Sterilität Non-sterile
Menge 1
Typ Biosart-100-Verteiler
Volumen (metrisch) 100 mL
Länge (metrisch) 474 mm
Breite (metrisch) 98 mm
Höhe (metrisch) 120 mm