Learn More
(3-Aminopropyl)diethoxymethylsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11329155
(3-Aminopropyl)diethoxymethylsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11329155
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Artikelnummer. 11329155
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L16401.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
(3-Aminopropyl)diethoxymethylsilane is used as silane coupling agent. The aromatic imine monolayers were prepared by reacting (3-aminopropyl)diethoxymethylsilane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(3-Aminopropyl)diethoxymethylsilan wird als Silan-Kopplungsmittel verwendet. Die aromatischen Imin-Monoschichten wurden durch Reaktion von (3-Aminopropyl)diethoxymethylsilan hergestellt.
Löslichkeit
Löslich in und reagiert mit Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3179-76-8
Summenformel C8H21NO2Si
Molekulargewicht (g/mol) 191.346
MDL-Nummer MFCD00039785
InChI-Schlüssel HXLAEGYMDGUSBD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminopropylmethyldiethoxysilane, 3-diethoxymethylsilyl propylamine, dynasylan 1506, 3-aminopropyl-methyl-diethoxysilane, 1-propanamine, 3-diethoxymethylsilyl, dynasylan 1505, 3-aminopropyl diethoxymethylsilane, 3-diethoxy methyl silyl propan-1-amine, unii-a36to38mqn, gamma-aminopropylmethyldiethoxysilaneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 18511
IUPAC-Name 3-[Dieethoxy(methyl)silyl]propan-1-amin
SMILES CCO[Si](C)(CCCN)OCC
Spezifikation
Siedepunkt 197°C to 199°C
Chemischer Name oder Material (3-Aminopropyl)diethoxymethylsilane
Schmelzpunkt <-20°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 1744264
Flammpunkt 85°C (185°F)
Löslichkeitsinformationen Soluble and reacts with water.
Formelmasse 191.35
Reinheit (%) 97%
Brechungsindex 1.427
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Dichte 0.92
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerR21K035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog NumberL16401.22,L16401.14
Chargennummer10249552 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/02/2024 Catalog NumberL16401.22,L16401.14
ChargennummerU29J034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/09/2023 Catalog NumberL16401.22,L16401.14
ChargennummerX17I042 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/10/2022 Catalog NumberL16401.22,L16401.14
ChargennummerUSLF005246 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL16401.22,L16401.14
Name des Produkts
(3-Aminopropyl)diethoxymethylsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >