Learn More
(3-Aminopropyl)diethoxymethylsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11339155
100 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
(3-Aminopropyl)diethoxymethylsilane is used as silane coupling agent. The aromatic imine monolayers were prepared by reacting (3-aminopropyl)diethoxymethylsilane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(3-Aminopropyl)diethoxymethylsilan wird als Silan-Kopplungsmittel verwendet. Die aromatischen Imin-Monoschichten wurden durch Reaktion von (3-Aminopropyl)diethoxymethylsilan hergestellt.
Löslichkeit
Löslich in und reagiert mit Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3179-76-8
Summenformel C8H21NO2Si
Molekulargewicht (g/mol) 191.346
MDL-Nummer MFCD00039785
InChI-Schlüssel HXLAEGYMDGUSBD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminopropylmethyldiethoxysilane, 3-diethoxymethylsilyl propylamine, dynasylan 1506, 3-aminopropyl-methyl-diethoxysilane, 1-propanamine, 3-diethoxymethylsilyl, dynasylan 1505, 3-aminopropyl diethoxymethylsilane, 3-diethoxy methyl silyl propan-1-amine, unii-a36to38mqn, gamma-aminopropylmethyldiethoxysilane
PubChem CID 18511
IUPAC-Name 3-[Dieethoxy(methyl)silyl]propan-1-amin
SMILES CCO[Si](C)(CCCN)OCC
Spezifikation
Siedepunkt 197°C to 199°C
Chemischer Name oder Material (3-Aminopropyl)diethoxymethylsilane
Schmelzpunkt <-20°C
Menge 100 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 1744264
Flammpunkt 85°C (185°F)
Löslichkeitsinformationen Soluble and reacts with water.
Formelmasse 191.35
Reinheit (%) 97%
Brechungsindex 1.427
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Dichte 0.92
Name des Produkts
(3-Aminopropyl)diethoxymethylsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >