missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3,3-Dimethyl-1-Butanol, 97%, Thermo Scientific Chemicals

Chemische Identifikatoren

CAS 624-95-3
Summenformel C6H14O
Molekulargewicht (g/mol) 102.18
MDL-Nummer MFCD00002928
InChI-Schlüssel DUXCSEISVMREAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3-dimethyl-1-butanol, 3,3-dimethylbutanol, 1-butanol, 3,3-dimethyl, neohexanol, unii-543oyd666t, tert-hexyl alcohol, 3,3-dimethyl-butan-1-ol, chembl25029, tert-hexanol, pubchem3096
PubChem CID 12233
IUPAC-Name 3,3-Dimethylbutan-1-ol
SMILES CC(C)(C)CCO
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15453887
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H30194.09
10 g N/A
N/A
15463887
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H30194.18
50 g N/A
N/A
Beschreibung

Beschreibung

3,3-Dimethyl-1-butanol, is an organic building block used for the synthesis of various pharmaceutical compounds. It is an important intermediate in the synthesis of Neotame, an enhanced sweetening agent.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
3,3-Dimethyl-1-Butanol, ist ein organischer Baustein zur Synthese verschiedener pharmazeutischer Verbindungen. Es ist ein wichtiges Zwischenprodukt bei der Synthese von Neotam, einem verstärkten Süßungsmittel.

Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.

Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

624-95-3
102.18
DUXCSEISVMREAX-UHFFFAOYSA-N
12233
CC(C)(C)CCO
C6H14O
MFCD00002928
3,3-dimethyl-1-butanol, 3,3-dimethylbutanol, 1-butanol, 3,3-dimethyl, neohexanol, unii-543oyd666t, tert-hexyl alcohol, 3,3-dimethyl-butan-1-ol, chembl25029, tert-hexanol, pubchem3096
3,3-Dimethylbutan-1-ol

Spezifikation

3,3-Dimethyl-1-butanol
-60°C
142°C to 143°C
Alkoholähnlich
(CH3)3CCH2CH2OH
MFCD00002928
3,3-dimethyl-1-butanol, 3,3-dimethylbutanol, 1-butanol, 3,3-dimethyl, neohexanol, unii-543oyd666t, tert-hexyl alcohol, 3,3-dimethyl-butan-1-ol, chembl25029, tert-hexanol, pubchem3096
DUXCSEISVMREAX-UHFFFAOYSA-N
3,3-Dimethylbutan-1-ol
12233
97%
624-95-3
0.81
56°C (133°F)
C6H14O
1.414
UN1987
Slightly soluble in water.
CC(C)(C)CCO
102.18
102.18
Videos
Sicherheit und Handhabung

Sicherheit und Handhabung

GHS H-Satz
H226
Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

P210-P233-P240-P241-P242-P243-P280-P303+P361+P353-P370+P378q-P501c

Gehäuse H226

missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:3; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:ALKOHOLE, N.O.S.

missing translation for 'einecsNumber' : 210-872-6

missing translation for 'tsca' : Ja

Recommended Storage : Umgebungstemperaturen

Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen

RUO – Research Use Only