Learn More
3,3-Dimethyl-1-Butanol, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15463887
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
3,3-Dimethyl-1-butanol, is an organic building block used for the synthesis of various pharmaceutical compounds. It is an important intermediate in the synthesis of Neotame, an enhanced sweetening agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,3-Dimethyl-1-Butanol, ist ein organischer Baustein zur Synthese verschiedener pharmazeutischer Verbindungen. Es ist ein wichtiges Zwischenprodukt bei der Synthese von Neotam, einem verstärkten Süßungsmittel.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 624-95-3
Summenformel C6H14O
Molekulargewicht (g/mol) 102.18
MDL-Nummer MFCD00002928
InChI-Schlüssel DUXCSEISVMREAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3-dimethyl-1-butanol, 3,3-dimethylbutanol, 1-butanol, 3,3-dimethyl, neohexanol, unii-543oyd666t, tert-hexyl alcohol, 3,3-dimethyl-butan-1-ol, chembl25029, tert-hexanol, pubchem3096
PubChem CID 12233
IUPAC-Name 3,3-Dimethylbutan-1-ol
SMILES CC(C)(C)CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,3-Dimethyl-1-butanol
Schmelzpunkt -60°C
Dichte 0.81
Siedepunkt 142°C to 143°C
Flammpunkt 56°C (133°F)
Geruch Alkoholähnlich
Strukturformel (CH3)3CCH2CH2OH
Brechungsindex 1.414
Menge 50 g
UN-Nummer UN1987
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 102.18
Reinheit (%) 97%