Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ 3.3 Borosilicate Glass Test Tubes
Verwenden Sie die 3.3 Borosilicate Glass Test Tubes mit rundem Boden für Laboranwendungen, wenn Hitzebeständigkeit entscheidend ist. Diese Einwegreagenzgläser sind dickwandig und autoklavierbar.
Marke:  DWK Life Sciences A618020001221
88.59 EUR gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11812383
  • 93.25 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Einweg
  • Borosilikatglas
  • Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Temperaturwechsel
  • Autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Rundboden
100Pack
Reagenzgläser
180 mm
20 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
DWK Life Sciences Kimble Chase™ 3.3 Borosilicate Glass Test Tubes > Durchmesser: 20mm, Länge: 180 mm; Menge: 100/Pkg