Learn More
Fisherbrand™ Microbead-Sterilisator
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
150 g
300 g
Modell:
Großer Mikro-Bead-Sterilisator, 230 V
Mikro-Bead-Sterilisator, 230 V
Elektrische Anforderungen:
230 V
Packungsgröße:
1 Stück
Beskrivning
- Digitale Steuerung, bis 300 °C
- Sterilisiert Pinzetten, Nadeln und andere Werkzeuge
- Die Kammertemperatur wird auf dem großen LCD-Bedienfeld angezeigt: Das äußere Gehäuse bleibt kühl
- Sicher für den Einsatz in Abzugshauben
- Die mitgelieferte Sicherheitsabdeckung reduziert die Energie und Aufwärmrate
- Glasbeads sind im Lieferumfang enthalten
- Digitale Steuerung, bis 300 °C
- Sterilisiert Pinzetten, Nadeln und andere Werkzeuge
- Die Kammertemperatur wird auf dem großen LCD-Bedienfeld angezeigt: Das äußere Gehäuse bleibt kühl
- Sicher für den Einsatz in Abzugshauben
- Die mitgelieferte Sicherheitsabdeckung reduziert die Energie und Aufwärmrate
Specifikationer
Specifikationer
| Zertifizierung/Konformität | CE |
| Farbe | Grau mit blauen Akzenten |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 11 oz. |
| Kapazität (metrisch) | 300 g |
| Tiefe (metrisch) Kammer | 19 cm |
| Durchmesser (angloamerikanisch) Kammer | 1,6 in. |
| Tiefe (angloamerikanisch) Kammer | 7,5 in. |
| Durchmesser (metrisch) Kammer | 40 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Glas-Mikrobeads |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Große Laborwerkzeuge |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido