Learn More
Code Corporation™ 2700 Inductive Charging Station
Keep your CR2700 charged with this inductive charging station.
438.00 €
Spezifikation
Datenspeicher None
Displaytyp None Included
Stromversorgung USB or RS-232
Auflösung No Display Included
Typ Charging Station
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
17934772
Unterlagen ansehen
Code Corporation™
176689
2700 Inductive Charging Station
438.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17924772
Unterlagen ansehen
Code Corporation™
176691
2700 Inductive Charging Station with USB Cable
438.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Keep your CR2700 charged with this inductive charging station.
  • Inductive charging eliminates exposed metal and related contact failure caused by chemical wipe-downs.
Spezifikation
Spezifikation
None
USB or RS-232
Charging Station
50.80 mm
228.60 mm
203.20 mm
Asset Tracking, General Identification Healthcare, Laboratory, Manufacturing, Pharmaceutical
None Included
No Display Included
1 Ea.
2 in.
9 in.
8 in.