Learn More
Code Corporation™ 2700 Inductive Charging Station
Keep your CR2700 charged with this inductive charging station.
Marke:  Code Corporation™ 176691
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17924772
  • 438.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Keep your CR2700 charged with this inductive charging station.
  • Inductive charging eliminates exposed metal and related contact failure caused by chemical wipe-downs.
Spezifikation
Spezifikation
Code Reader ™ 2700 Inductive Charging Station with 90 cm USB Cable
RS-232, USB
None Included
No Display Included
50.80 mm
228.60 mm
203.20 mm
Asset Tracking, General Identification Healthcare, Laboratory, Manufacturing, Pharmaceutical
1 Ea.
None
USB or RS-232
Charging Station
2 in.
9 in.
8 in.
2700 Inductive Charging Station with USB Cable