Learn More
2-Chinoxaloylchlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11946611
2-Chinoxaloylchlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11946611
250 mg
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Artikelnummer. 11946611
Marke: Thermo Scientific Acros 163762500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 54745-92-5
Summenformel C9H5ClN2O
Molekulargewicht (g/mol) 192.6
InChI-Schlüssel SOPDQKNXOCUBSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-quinoxalinecarbonyl chloride, 2-quinoxalinecarbonylchloride, 2-quinoxaloyl chloride, 2-quinoxaloylchloride, 2-quinoxalinylcarbonyl chloride, 2-quinoxaline carbonyl chloride, 2-quinoxalinecarbonyl chloride 7ci, 9ciMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2734681
IUPAC-Name Chinoxalin-2-carbonylchlorid
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=CC(=N2)C(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Quinoxaloyl chloride
Schmelzpunkt 113.0°C to 115.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 250 mg
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Formelmasse 192.6
Reinheit (%) 95%
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer345218 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2023 Catalog Number163762500,163760010
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Quinoxaloyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
2-Chinoxaloylchlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >