Learn More
2-Propanol CHROMASOLV™, für HPLC, 99,9 %, Honeywell Riedel-de Haën™ Artikelnummer.: 15624600
2-Propanol CHROMASOLV™, für HPLC, 99,9 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15624600
4 x 2.5 l
Click to view available options
Menge:
100 ml
185 l
1 l
2.5 L-PC
2.5 l
2 l
4 x 2.5 l
6 x 1 l
72 x 2.5 L
Artikelnummer. 15624600
Marke: Honeywell-Chromasolv 348634X2.5L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CHROMASOLV™, für HPLC, 99,9 %
  • Für HPLC und organische Synthese
  • Hochreine Mehrzwecklösungsmittel
  • Hohe Konsistenz von Charge zu Charge
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-63-0
Summenformel C3H8O
Molekulargewicht (g/mol) 60.096
MDL-Nummer MFCD00011674
InChI-Schlüssel KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym Isopropylalkohol, 2-Hydroxypropan, Avantin, sec-Propylalkohol, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petroholMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC-Name Propan-2-ol
SMILES CC(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Propanol
Schmelzpunkt -89.5 °C
Namenshinweis für HPLC
Dichte 0.785 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 82 °C
Menge 4 x 2.5 l
Brechungsindex n20/D1.377
Strukturformel (CH3)2CHOH
Dampfdruck 44 mmHg (25 °C)
Beilstein 635639
Formelmasse 60.1 mol
Reinheit (%) 99.9%
Güte CHROMASOLV™
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Propanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
2-Propanol CHROMASOLV™, für HPLC, 99,9 %, Honeywell Riedel-de Haën™ >