Learn More
2-Propansulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11377705
2-Propansulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11377705
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Artikelnummer. 11377705
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L02431.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
2-Propanesulfonyl chloride is used as a pharmaceutical intermediate. Reductive cleavage of a secondary alcohol to methylene has been achieved by reduction of the 2-propanesulfonyl ester with lithium triethylborohydride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Propansulfonylchlorid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Die reduktive Spaltung eines sekundären Alkohols in Methylen wurde durch Reduktion des 2-Propansulfonylesters mit Lithiumtriethylborhydrid erreicht.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen. Unter trockenem Inertgas lagern. Sie ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10147-37-2
Summenformel C3H7ClO2S
Molekulargewicht (g/mol) 142.597
MDL-Nummer MFCD00007453
InChI-Schlüssel DRINJBFRTLBHNF-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropylsulfonyl chloride, 2-propanesulfonyl chloride, isopropylsulphonyl chloride, isopropyl sulfonyl chloride, ccris 4139, 2-propanesulfonylchloride, isopropanesulfonyl chloride, iso-propylsulfonyl chloride, 2-propane sulfonyl chloride, isopropylsulphonyl chorideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 82408
IUPAC-Name Propan-2-sulfonylchlorid
SMILES CC(C)S(=O)(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Propanesulfonyl chloride
Schmelzpunkt -47°C
Dichte 1.273
Siedepunkt 95°C (45 mmHg)
Flammpunkt 86°C (186°F)
Brechungsindex 1.456
Menge 5 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 1747497
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 142.6
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10200608 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL02431.06,L02431.14
Chargennummer10193924 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL02431.06,L02431.14
Chargennummer10172197 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL02431.06,L02431.14
Chargennummer10164103 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL02431.06,L02431.14
Chargennummer10136678 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL02431.06,L02431.14
Name des Produkts
2-Propansulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >