Learn More
2-Nitrobenzoesäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
24.80 € - 272.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 552-16-9 |
---|---|
Summenformel | C7H5NO4 |
Molekulargewicht (g/mol) | 167.12 |
MDL-Nummer | MFCD00007137 |
InChI-Schlüssel | SLAMLWHELXOEJZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 2-nitrobenzoic acid, o-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 2-nitro, 2-nitrobenzoicacid, o-carboxynitrobenzene, benzoic acid, o-nitro, nitrobenzoic acid, 2-nitro-benzoic acid, ccris 2334, 2-nitro benzoic acid |
PubChem CID | 11087 |
ChEBI | CHEBI:25620 |
SMILES | C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)[N+](=O)[O-] |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10607631
|
Thermo Scientific Acros
278320050 |
5 g | Glasflasche |
24.80 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10453215
|
Thermo Scientific Acros
278320250 |
25 g | Glasflasche |
24.90 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10617631
|
Thermo Scientific Acros
278322500 |
250 g | Glasflasche |
85.30 €
250 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10006003
|
Thermo Scientific Acros
278320010 |
1 kg | Glasflasche |
272.00 €
1 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
552-16-9 | |
167.12 | |
SLAMLWHELXOEJZ-UHFFFAOYSA-N | |
11087 | |
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)[N+](=O)[O-] |
C7H5NO4 | |
MFCD00007137 | |
2-nitrobenzoic acid, o-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 2-nitro, 2-nitrobenzoicacid, o-carboxynitrobenzene, benzoic acid, o-nitro, nitrobenzoic acid, 2-nitro-benzoic acid, ccris 2334, 2-nitro benzoic acid | |
CHEBI:25620 |
Spezifikation
2-Nitrobenzoic acid | |
552-16-9 | |
100.0 | |
Weiß | |
94% min. (GC) | |
O2NC6H4COOH | |
09, 370 | |
14, 6589 | |
Solubility in water: 6.8g/l. Other solubilities: 1g/3mL alcohol- 1g/2.5mL acetone,1g/220mL chloroform- 1g/2.5mL methanol,1g/4.5mL ether,slightly soluble in benzene,cs2,petroleum ether | |
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)[N+](=O)[O-] | |
11087 | |
167.12 | |
Feines Pulver |
85-90% | |
85.0 | |
141.0°C to 148.0°C | |
Echt | |
C7H5NO4 | |
MFCD00007137 | |
13,231 | |
2-nitrobenzoic acid, o-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 2-nitro, 2-nitrobenzoicacid, o-carboxynitrobenzene, benzoic acid, o-nitro, nitrobenzoic acid, 2-nitro-benzoic acid, ccris 2334, 2-nitro benzoic acid | |
SLAMLWHELXOEJZ-UHFFFAOYSA-N | |
167.12 | |
CHEBI:25620 | |
95% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 209-004-9
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse DH5050000
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only