Learn More
2-Nitrobenzoesäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10006003
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 552-16-9
Summenformel C7H5NO4
Molekulargewicht (g/mol) 167.12
MDL-Nummer MFCD00007137
InChI-Schlüssel SLAMLWHELXOEJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitrobenzoic acid, o-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 2-nitro, 2-nitrobenzoicacid, o-carboxynitrobenzene, benzoic acid, o-nitro, nitrobenzoic acid, 2-nitro-benzoic acid, ccris 2334, 2-nitro benzoic acid
PubChem CID 11087
ChEBI CHEBI:25620
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Nitrobenzoic acid
Namenshinweis 85-90%
CAS Min. % 85.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 141.0°C to 148.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel O2NC6H4COOH
Menge 1 kg
Beilstein 09, 370
Fieser 13,231
Merck Index 14, 6589
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 6.8g/l. Other solubilities: 1g/3mL alcohol- 1g/2.5mL acetone,1g/220mL chloroform- 1g/2.5mL methanol,1g/4.5mL ether,slightly soluble in benzene,cs2,petroleum ether
Formelmasse 167.12
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Feines Pulver