Learn More
2-Methylcyclopentanon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
103.52 € - 343.71 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 1120-72-5 |
---|---|
Summenformel | C6H10O |
Molekulargewicht (g/mol) | 98.15 |
MDL-Nummer | MFCD00001414 |
InChI-Schlüssel | ZIXLDMFVRPABBX-UHFFFAOYNA-N |
Synonym | 2-methylcyclopentanone, cyclopentanone, 2-methyl, .alpha.-methylcyclopentanone, cyclopentanone, methyl, alpha-methylcyclopentanone, cyclopentan-1-one, 2-methyl, methylcyclopentanone, 2-methyl cyclopentanone, 3-methyl-2-cyclopentanone, 2-methyl-cyclopentan-1-one |
PubChem CID | 14265 |
IUPAC-Name | 2-Methylcyclopentan-1-on |
SMILES | CC1CCCC1=O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10144720
|
Thermo Scientific Acros
247660050 |
5 g | Glasflasche |
103.52 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10772675
|
Thermo Scientific Acros
247660250 |
25 g | Glasflasche |
343.71 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
1120-72-5 | |
98.15 | |
ZIXLDMFVRPABBX-UHFFFAOYNA-N | |
14265 | |
CC1CCCC1=O |
C6H10O | |
MFCD00001414 | |
2-methylcyclopentanone, cyclopentanone, 2-methyl, .alpha.-methylcyclopentanone, cyclopentanone, methyl, alpha-methylcyclopentanone, cyclopentan-1-one, 2-methyl, methylcyclopentanone, 2-methyl cyclopentanone, 3-methyl-2-cyclopentanone, 2-methyl-cyclopentan-1-one | |
2-Methylcyclopentan-1-on |
Spezifikation
2-Methylcyclopentanone | |
98.5 | |
Farblos bis hellgelb | |
139°C to 140°C | |
Echt | |
C6H10O | |
MFCD00001414 | |
2-methylcyclopentanone, cyclopentanone, 2-methyl, .alpha.-methylcyclopentanone, cyclopentanone, methyl, alpha-methylcyclopentanone, cyclopentan-1-one, 2-methyl, methylcyclopentanone, 2-methyl cyclopentanone, 3-methyl-2-cyclopentanone, 2-methyl-cyclopentan-1-one | |
ZIXLDMFVRPABBX-UHFFFAOYNA-N | |
2-Methylcyclopentan-1-on | |
14265 | |
99% |
1120-72-5 | |
100.0 | |
0.9100g/mL | |
26°C | |
99% | |
1.4340 to 1.436 | |
0.91 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: very soluble in ethanol,ether and acetone | |
CC1CCCC1=O | |
98.15 | |
98.14 | |
Flüssigkeit |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
GHS P Statement:
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 214-318-4
- 2-Methylcyclopentanone
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.