Learn More
2-Methylcyclopentanon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10772675
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1120-72-5
Summenformel C6H10O
Molekulargewicht (g/mol) 98.15
MDL-Nummer MFCD00001414
InChI-Schlüssel ZIXLDMFVRPABBX-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-methylcyclopentanone, cyclopentanone, 2-methyl, .alpha.-methylcyclopentanone, cyclopentanone, methyl, alpha-methylcyclopentanone, cyclopentan-1-one, 2-methyl, methylcyclopentanone, 2-methyl cyclopentanone, 3-methyl-2-cyclopentanone, 2-methyl-cyclopentan-1-one
PubChem CID 14265
IUPAC-Name 2-Methylcyclopentan-1-on
SMILES CC1CCCC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methylcyclopentanone
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9100g/mL
Siedepunkt 139°C to 140°C
Flammpunkt 26°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4340 to 1.436
Menge 25 g
Relative Dichte 0.91
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: very soluble in ethanol,ether and acetone
Formelmasse 98.14
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methylcyclopentanone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.