Learn More
2-Methoxy-6-methylpyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
38.84 € - 47.44 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 63071-03-4 |
---|---|
Summenformel | C7H9NO |
Molekulargewicht (g/mol) | 123.155 |
MDL-Nummer | MFCD04112507 |
InChI-Schlüssel | WIMNZMOEBDPZTB-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 2-methoxy-6-methyl-pyridine, 2-methoxy-6-picoline, 6-methoxy-2-picoline, 2-methoxy-6-methylam, acmc-209yyt, 6-methoxy-2-methylpyridine, 2-methoxy-6-methyl pyridine, ksc490s3b, 2-methyl-6-methyloxy pyridine, 2-methoxy-6-methylpyridine 1g |
PubChem CID | 5324773 |
IUPAC-Name | 2-Methoxy-6-Methylpyridin |
SMILES | CC1=NC(=CC=C1)OC |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11474340
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H25772.03 |
1 g |
38.84 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11484340
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H25772.06 |
5 g |
47.44 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
2-Methoxy-6-methylpyridine is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen2-Methoxy-6-methylpyridin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
In einem gut versiegelten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Chemische Identifikatoren
63071-03-4 | |
123.155 | |
WIMNZMOEBDPZTB-UHFFFAOYSA-N | |
5324773 | |
CC1=NC(=CC=C1)OC |
C7H9NO | |
MFCD04112507 | |
2-methoxy-6-methyl-pyridine, 2-methoxy-6-picoline, 6-methoxy-2-picoline, 2-methoxy-6-methylam, acmc-209yyt, 6-methoxy-2-methylpyridine, 2-methoxy-6-methyl pyridine, ksc490s3b, 2-methyl-6-methyloxy pyridine, 2-methoxy-6-methylpyridine 1g | |
2-Methoxy-6-Methylpyridin |
Spezifikation
2-Methoxy-6-methylpyridine | |
1.01 | |
49°C (120°F) | |
1.4995 | |
UN1993 | |
Slightly soluble in water. | |
CC1=NC(=CC=C1)OC | |
123.155 | |
123.16 |
63071-03-4 | |
156°C | |
C7H9NO | |
MFCD04112507 | |
2-methoxy-6-methyl-pyridine, 2-methoxy-6-picoline, 6-methoxy-2-picoline, 2-methoxy-6-methylam, acmc-209yyt, 6-methoxy-2-methylpyridine, 2-methoxy-6-methyl pyridine, ksc490s3b, 2-methyl-6-methyloxy pyridine, 2-methoxy-6-methylpyridine 1g | |
WIMNZMOEBDPZTB-UHFFFAOYSA-N | |
2-Methoxy-6-Methylpyridin | |
5324773 | |
98% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
H226-H302-H312-H332-H315-H319
Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizungen.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H302+H312+H332-H315-H319
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:3; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEITEN, NICHt NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen