Learn More
2-Ethylimidazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10434525
2-Ethylimidazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10434525
2.5 kg, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10434525
Marke: Thermo Scientific Acros 219280025
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1072-62-4
Summenformel C5H8N2
Molekulargewicht (g/mol) 96.13
MDL-Nummer MFCD00005192
InChI-Schlüssel PQAMFDRRWURCFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethylimidazole, 1h-imidazole, 2-ethyl, imidazole, 2-ethyl, 2-ethylimidazole 98+%, 2ez, 2-ethylimdazole, 2-ethyl imidazole, 2-ethyl-imidazole, pubchem15972Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 66130
IUPAC-Name 2-Ethyl-1H-Imidazol
SMILES CCC1=NC=CN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Ethylimidazole
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 83.0°C to 87.0°C
Siedepunkt 268.0°C
Flammpunkt 159°C
Prozentgehaltsbereich 1% max. Imidazole (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 2.5 kg
Beilstein 23, 78
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 617g/L (20°C). Other solubilities: soluble in many organic solvents
Formelmasse 96.13
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0455419 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number219285000,219281000,219280025
ChargennummerA0403274 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number
ChargennummerA0401365 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number
ChargennummerA0399572 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number
ChargennummerA0399573 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Ethylimidazole
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
Name des Produkts
2-Ethylimidazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >