Chemische Identifikatoren
CAS | 653-63-4 |
---|---|
Summenformel | C10H14N5O6P |
Molekulargewicht (g/mol) | 331.23 |
MDL-Nummer | MFCD00005753 |
InChI-Schlüssel | KHWCHTKSEGGWEX-RRKCRQDMSA-N |
Synonym | damp, 2'-deoxyadenosine-5'-monophosphate, 2'-deoxyadenosine 5'-monophosphate, 2'-deoxyadenylic acid, deoxyadenylic acid, deoxy-amp, 2'-deoxy-amp, 2'-deoxyadenosine 5'-phosphate, 2'-damp, deoxyadenosine monophosphate |
PubChem CID | 12599 |
ChEBI | CHEBI:17713 |
IUPAC-Name | [(2R,3S,5R)-5-(6-Aminopurin-9-yl)-3-hydroxyoxolan-2-yl]methyldihydrogenphosphat |
SMILES | NC1=C2N=CN([C@H]3C[C@H](O)[C@@H](COP(O)(O)=O)O3)C2=NC=N1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15466359
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J64402.03 |
1 g |
63.42 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15476359
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J64402.06 |
5 g |
219.09 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
LöslichkeitLöslich in1 N Ammoniumhydroxid (50 mg/ml) und Wasser.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Chemische Identifikatoren
653-63-4 | |
331.23 | |
KHWCHTKSEGGWEX-RRKCRQDMSA-N | |
12599 | |
[(2R,3S,5R)-5-(6-Aminopurin-9-yl)-3-hydroxyoxolan-2-yl]methyldihydrogenphosphat |
C10H14N5O6P | |
MFCD00005753 | |
damp, 2'-deoxyadenosine-5'-monophosphate, 2'-deoxyadenosine 5'-monophosphate, 2'-deoxyadenylic acid, deoxyadenylic acid, deoxy-amp, 2'-deoxy-amp, 2'-deoxyadenosine 5'-phosphate, 2'-damp, deoxyadenosine monophosphate | |
CHEBI:17713 | |
NC1=C2N=CN([C@H]3C[C@H](O)[C@@H](COP(O)(O)=O)O3)C2=NC=N1 |
Spezifikation
2'-Deoxyadenosine-5'-monophosphate | |
Weiß | |
MFCD00005753 | |
Soluble in 1N ammonium hhydroxide (50mg/ml) and water. | |
NC1=C2N=CN([C@H]3C[C@H](O)[C@@H](COP(O)(O)=O)O3)C2=NC=N1 | |
331.23 | |
CHEBI:17713 | |
98% |
653-63-4 | |
C10H14N5O6P | |
damp, 2'-deoxyadenosine-5'-monophosphate, 2'-deoxyadenosine 5'-monophosphate, 2'-deoxyadenylic acid, deoxyadenylic acid, deoxy-amp, 2'-deoxy-amp, 2'-deoxyadenosine 5'-phosphate, 2'-damp, deoxyadenosine monophosphate | |
KHWCHTKSEGGWEX-RRKCRQDMSA-N | |
[(2R,3S,5R)-5-(6-Aminopurin-9-yl)-3-hydroxyoxolan-2-yl]methyldihydrogenphosphat | |
12599 | |
331.22 | |
Kristallpulver |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 211-503-1
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Kühl lagern
RUO – Research Use Only