Learn More
2'-Desoxyadenosin-5‚-Monophosphat, 98%
Artikelnummer. 15466359
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Löslichkeit
Löslich in1 N Ammoniumhydroxid (50 mg/ml) und Wasser.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 653-63-4
Summenformel C10H14N5O6P
Molekulargewicht (g/mol) 331.23
MDL-Nummer MFCD00005753
InChI-Schlüssel KHWCHTKSEGGWEX-RRKCRQDMSA-N
Synonym damp, 2'-deoxyadenosine-5'-monophosphate, 2'-deoxyadenosine 5'-monophosphate, 2'-deoxyadenylic acid, deoxyadenylic acid, deoxy-amp, 2'-deoxy-amp, 2'-deoxyadenosine 5'-phosphate, 2'-damp, deoxyadenosine monophosphate
PubChem CID 12599
ChEBI CHEBI:17713
IUPAC-Name [(2R,3S,5R)-5-(6-Aminopurin-9-yl)-3-hydroxyoxolan-2-yl]methyldihydrogenphosphat
SMILES NC1=C2N=CN([C@H]3C[C@H](O)[C@@H](COP(O)(O)=O)O3)C2=NC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2'-Deoxyadenosine-5'-monophosphate
Farbe Weiß
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in 1N ammonium hhydroxide (50mg/ml) and water.
Formelmasse 331.22
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver