Learn More
2-Chlorthiophen, 98+ %, Thermo Scientific™
Chemische Identifikatoren
CAS | 96-43-5 |
---|---|
Summenformel | C4H3ClS |
Molekulargewicht (g/mol) | 118.578 |
MDL-Nummer | MFCD00005421 |
InChI-Schlüssel | GSFNQBFZFXUTBN-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 2-thienyl chloride, thiophene, 2-chloro, 2-chloro thiophene, 2-chlorthiophen, chlorothiophene, thienyl chloride, 5-chlorothiophene, thiophene, chloro, sfpdadhhryszzp@, pubchem7376 |
PubChem CID | 7299 |
IUPAC-Name | 2-Chlorthiophen |
SMILES | C1=CSC(=C1)Cl |
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
AnwendungenWird bei der Herstellung von 5-Phenylthiophenderivaten und N-Arylhydroxaminsäuren verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Vor elektrostatischen Aufladungen schützen und von Zündquellen fernhalten.
Chemische Identifikatoren
96-43-5 | |
118.578 | |
GSFNQBFZFXUTBN-UHFFFAOYSA-N | |
7299 | |
C1=CSC(=C1)Cl |
C4H3ClS | |
MFCD00005421 | |
2-thienyl chloride, thiophene, 2-chloro, 2-chloro thiophene, 2-chlorthiophen, chlorothiophene, thienyl chloride, 5-chlorothiophene, thiophene, chloro, sfpdadhhryszzp@, pubchem7376 | |
2-Chlorthiophen |
Spezifikation
2-Chlorothiophene | |
-72°C | |
127°C to 129°C | |
Unpleasant | |
1.548 | |
UN1992 | |
2-thienyl chloride, thiophene, 2-chloro, 2-chloro thiophene, 2-chlorthiophen, chlorothiophene, thienyl chloride, 5-chlorothiophene, thiophene, chloro, sfpdadhhryszzp@, pubchem7376 | |
GSFNQBFZFXUTBN-UHFFFAOYSA-N | |
2-Chlorthiophen | |
7299 | |
≥98% |
96-43-5 | |
1.285 | |
22°C (71°F) | |
C4H3ClS | |
MFCD00005421 | |
104652 | |
Not miscible or difficult to mix in water. | |
C1=CSC(=C1)Cl | |
118.578 | |
118.59 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H225-H301-H311-H331
Highly flammable liquid and vapor.
Toxic if swallowed.
Toxic in contact with skin.
Toxic if inhaled.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P310-P303+P361+P353-P304+P340-P311-P312-P330-P363-P370+P378q-P501c
H225-H301+H311+H331
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 3; Packaging Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 202-505-3
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen