Learn More
2-Chlor-L-Phenylalanin, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
146.00 € - 432.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 103616-89-3 |
---|---|
Summenformel | C9H10ClNO2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 199.63 |
MDL-Nummer | MFCD00077921 |
InChI-Schlüssel | CVZZNRXMDCOHBG-QMMMGPOBSA-N |
Synonym | 2-chloro-l-phenylalanine, l-2-chlorophenylalanine, s-2-amino-3-2-chlorophenyl propanoic acid, h-phe 2-cl-oh, 2s-2-amino-3-2-chlorophenyl propanoic acid, phenylalanine, 2-chloro, l-2-chlorophe, l-2-chloro phenylalanine, s-2-chlorophenylalanine, ksc491q0l |
PubChem CID | 2761491 |
IUPAC-Name | (2S)-2-amino-3-(2-chlorophenyl)propansäure |
SMILES | N[C@@H](CC1=C(Cl)C=CC=C1)C(O)=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15463617
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27135.MD |
250 mg |
146.00 €
250 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11486240
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27135.03 |
1 g |
432.00 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
The largest gain in affinity of all tested unnatural amino acids was observed for 2-chloro-L-phenylalanine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenDer größte Affinitätszuwachs aller getesteten unnatürlichen Aminosäuren wurde bei 2-Chlor-L-Phenylalanin beobachtet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Chemische Identifikatoren
103616-89-3 | |
199.63 | |
CVZZNRXMDCOHBG-QMMMGPOBSA-N | |
2761491 | |
N[C@@H](CC1=C(Cl)C=CC=C1)C(O)=O |
C9H10ClNO2 | |
MFCD00077921 | |
2-chloro-l-phenylalanine, l-2-chlorophenylalanine, s-2-amino-3-2-chlorophenyl propanoic acid, h-phe 2-cl-oh, 2s-2-amino-3-2-chlorophenyl propanoic acid, phenylalanine, 2-chloro, l-2-chlorophe, l-2-chloro phenylalanine, s-2-chlorophenylalanine, ksc491q0l | |
(2S)-2-amino-3-(2-chlorophenyl)propansäure |
Spezifikation
2-Chloro-L-phenylalanine | |
103616-89-3 | |
MFCD00077921 | |
Insoluble in water. | |
N[C@@H](CC1=C(Cl)C=CC=C1)C(O)=O | |
199.63 | |
199.64 |
196°C to 199°C | |
C9H10ClNO2 | |
2-chloro-l-phenylalanine, l-2-chlorophenylalanine, s-2-amino-3-2-chlorophenyl propanoic acid, h-phe 2-cl-oh, 2s-2-amino-3-2-chlorophenyl propanoic acid, phenylalanine, 2-chloro, l-2-chlorophe, l-2-chloro phenylalanine, s-2-chlorophenylalanine, ksc491q0l | |
CVZZNRXMDCOHBG-QMMMGPOBSA-N | |
(2S)-2-amino-3-(2-chlorophenyl)propansäure | |
2761491 | |
≥98% |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
RUO – Research Use Only