Learn More
2-Chlor-L-Phenylalanin, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11486240
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
The largest gain in affinity of all tested unnatural amino acids was observed for 2-chloro-L-phenylalanine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Der größte Affinitätszuwachs aller getesteten unnatürlichen Aminosäuren wurde bei 2-Chlor-L-Phenylalanin beobachtet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103616-89-3
Summenformel C9H10ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 199.63
MDL-Nummer MFCD00077921
InChI-Schlüssel CVZZNRXMDCOHBG-QMMMGPOBSA-N
Synonym 2-chloro-l-phenylalanine, l-2-chlorophenylalanine, s-2-amino-3-2-chlorophenyl propanoic acid, h-phe 2-cl-oh, 2s-2-amino-3-2-chlorophenyl propanoic acid, phenylalanine, 2-chloro, l-2-chlorophe, l-2-chloro phenylalanine, s-2-chlorophenylalanine, ksc491q0l
PubChem CID 2761491
IUPAC-Name (2S)-2-amino-3-(2-chlorophenyl)propansäure
SMILES N[C@@H](CC1=C(Cl)C=CC=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-L-phenylalanine
Schmelzpunkt 196°C to 199°C
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 199.64
Reinheit (%) ≥98%
Menge 1 g