Learn More
2-Chlor-4-(Trifluormethyl)pyrimidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10796885
2-Chlor-4-(Trifluormethyl)pyrimidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10796885
1 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10796885
Marke: Thermo Scientific Acros 397850010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 33034-67-2
Summenformel C5H2ClF3N2
Molekulargewicht (g/mol) 182.53
MDL-Nummer MFCD00115111
InChI-Schlüssel FZRBTBCCMVNZBD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-trifluoromethyl pyrimidine, pyrimidine, 2-chloro-4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl-2-chloropyrimidine, 2-chloro-4-trifluoromethyl-pyrimidine, pubchem6907, acmc-209hxy, ksc222e4j, abbypharma ap-10-1130Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2773912
IUPAC-Name 2-Chlor-4-(trifluormethyl)-pyrimidin
SMILES C1=CN=C(N=C1C(F)(F)F)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.5130g/mL
Siedepunkt 60°C (10.0 mmHg)
Flammpunkt 49°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4460 to 1.4480 (20°C, 589nm)
Menge 1 g
Relative Dichte 1.513
Formelmasse 182.53
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer341085 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number397850010,397850050
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
2-Chlor-4-(Trifluormethyl)pyrimidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >