Learn More
2-Chlor-4-nitrophenol 96 %, ACROS Organics™ Artikelnummer.: 10264610
2-Chlor-4-nitrophenol 96 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10264610
50 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10264610
Marke: Thermo Scientific Acros 109720500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-4-nitrophenol
Namenshinweis 96%
CAS 619-08-9
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 106.0°C to 112.0°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C6H4ClNO3
Strukturformel ClC6H3(NO2)OH
MDL-Nummer MFCD00043910
Menge 50 g
Beilstein 06, 240
Synonym 2-chloro-4-nitrophenol, nitrofungin, phenol, 2-chloro-4-nitro, 2-chloro-4-nitro phenol, nitrofurgin, phenol, chloro-4-nitro, unii-y2v03m9ul8, 2-chloro-4-nitro-phenol, 2-chloro-4nitrophenol, pubchem18908
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ether
InChI-Schlüssel BOFRXDMCQRTGII-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])Cl)O
Molekulargewicht (g/mol) 173.56
PubChem CID 12074
Formelmasse 173.56
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Show More Show Less
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0353176 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number109720500
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Chloro-4-nitrophenol
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
2-Chlor-4-nitrophenol 96 %, ACROS Organics™ >