Learn More
2-Chlor-4-Nitrophenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11457154
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11457154
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B21561.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 619-08-9 | C6H4ClNO3 | 173.552 g/mol
2-Chloro-4-nitrophenol, is frequently used as building blocks for dyes, plastics, explosives. It acts as a catalytic agent, petrochemical additive and used in organic synthesis. It can react with sulfuric acid dimethyl ester to produce 2-chloro-4-nitro-anisole. This reaction will need reagents K2CO3 and xylene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Chlor-4-nitrophenol wird häufig als Baustein für Farbstoffe, Kunststoffe und Sprengstoffe verwendet. Es fungiert als Katalysator, petrochemischer Zusatzstoff und wird in der organischen Synthese verwendet. Es kann mit Schwefelsäure-Dimethylester reagieren, um 2-Chlor-4-nitroanisol zu produzieren. Für diese Reaktion werden die Reagenzien K2CO3 und Xylol benötigt.
Löslichkeit
Schwer wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln und starken Basen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 619-08-9
Summenformel C6H4ClNO3
Molekulargewicht (g/mol) 173.552
MDL-Nummer MFCD00043910
InChI-Schlüssel BOFRXDMCQRTGII-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-nitrophenol, nitrofungin, phenol, 2-chloro-4-nitro, 2-chloro-4-nitro phenol, nitrofurgin, phenol, chloro-4-nitro, unii-y2v03m9ul8, 2-chloro-4-nitro-phenol, 2-chloro-4nitrophenol, pubchem18908
PubChem CID 12074
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])Cl)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-4-nitrophenol
Schmelzpunkt 108°C to 112°C
Geruch Characteristic
Menge 50 g
Beilstein 2046372
Löslichkeitsinformationen Slightly Soluble in water.
Formelmasse 173.56
Reinheit (%) 97%