Learn More
2-Chlor-1-Methylpyridiniumiodid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10605832
2-Chlor-1-Methylpyridiniumiodid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10605832
100 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10605832
Marke: Thermo Scientific Acros 189261000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reagenz zur Formung von C-X-Bindungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14338-32-0
Summenformel C6H7ClIN
Molekulargewicht (g/mol) 255.48
MDL-Nummer MFCD00011984
InChI-Schlüssel ABFPKTQEQNICFT-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-chloro-1-methylpyridinium iodide, 2-chloro-1-methylpyridin-1-ium iodide, pyridinium, 2-chloro-1-methyl-, iodide, unii-rlq88nyz68, rlq88nyz68, 2-chloro-1-methylpyridiniumiodide, 2-chloro-1-methyl-pyridinium iodide, pubchem16659, acmc-1brmd, ksc494o1lMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 167069
IUPAC-Name 2-Chlor-1-Methylpyridin-1-ium;Iodid
SMILES [I-].C[N+]1=CC=CC=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-1-methylpyridinium iodide
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 195°C to 200°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96.0 to 104% (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Fieser 08,95; 12,116
Merck Index 15, 6387
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 255.49
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallines Pulver und/oder Stückchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0464795 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/08/2024 Catalog Number189260250,189261000
ChargennummerA0444020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/01/2024 Catalog Number189260050,189260250,189261000
ChargennummerA0444021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/01/2024 Catalog Number189260050,189260250,189261000
ChargennummerA0407218 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number189260050,189260250,189261000
ChargennummerA0427283 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/08/2022 Catalog Number189260050,189260250,189261000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloro-1-methylpyridinium iodide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
2-Chlor-1-Methylpyridiniumiodid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >