Learn More
2-Brompyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11460773
2-Brompyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460773
100 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
500 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11460773
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13241.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
2-Bromopyridine is used in the preparation of a variety of biologically active compounds like antimalarial agents. It is also used to prepare beta-adrenoceptor agonist.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Bromopyridin wird bei der Herstellung einer Vielzahl von biologisch aktiven Verbindungen wie Antimalariamitteln verwendet. Es wird auch zur Herstellung von Beta-Adrenozeptor-Agonisten verwendet.
Löslichkeit
Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Von Wärmequellen, Funkenbildung und offenem Feuer fernhalten. Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und Säurechloriden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-04-6
Summenformel C5H4BrN
Molekulargewicht (g/mol) 157.998
MDL-Nummer MFCD00006219
InChI-Schlüssel IMRWILPUOVGIMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-bromopyridine, pyridine, 2-bromo, 2-bromo-pyridine, 2-pyridyl bromide, alpha-bromopyridine, beta-bromopyridine, bromopyridine, 2-bromopyridin, 2-bromo pyridine, unii-7z7mlc4vd8
PubChem CID 7973
ChEBI CHEBI:51574
IUPAC-Name 2-Brompyridin
SMILES C1=CC=NC(=C1)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromopyridine
Dichte 1.625
Siedepunkt 192°C to 194°C
Flammpunkt 97°C (207°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.572
Menge 100 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 105789
Löslichkeitsinformationen Slightly miscible with water.
Formelmasse 158
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10220605 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/03/2024 Catalog NumberA13241.30,A13241.14,A13241.36,A13241.22
Chargennummer10168897 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA13241.30,A13241.14,A13241.36,A13241.22
ChargennummerG8131A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA13241.30,A13241.14,A13241.36,A13241.22
Chargennummer10222620 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA13241.30,A13241.14,A13241.36,A13241.22
Chargennummer5009A14W Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA13241.30,A13241.14,A13241.36,A13241.22
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromopyridine
Signalwort
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2-Bromopyridine
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
2-Brompyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >