Learn More
2-Brompyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11470773
2-Brompyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11470773
500 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
500 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11470773
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13241.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
2-Bromopyridine is used in the preparation of a variety of biologically active compounds like antimalarial agents. It is also used to prepare beta-adrenoceptor agonist.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Bromopyridin wird bei der Herstellung einer Vielzahl von biologisch aktiven Verbindungen wie Antimalariamitteln verwendet. Es wird auch zur Herstellung von Beta-Adrenozeptor-Agonisten verwendet.
Löslichkeit
Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Von Wärmequellen, Funkenbildung und offenem Feuer fernhalten. Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und Säurechloriden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-04-6
Summenformel C5H4BrN
Molekulargewicht (g/mol) 157.998
MDL-Nummer MFCD00006219
InChI-Schlüssel IMRWILPUOVGIMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-bromopyridine, pyridine, 2-bromo, 2-bromo-pyridine, 2-pyridyl bromide, alpha-bromopyridine, beta-bromopyridine, bromopyridine, 2-bromopyridin, 2-bromo pyridine, unii-7z7mlc4vd8
PubChem CID 7973
ChEBI CHEBI:51574
IUPAC-Name 2-Brompyridin
SMILES C1=CC=NC(=C1)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromopyridine
Dichte 1.625
Siedepunkt 192°C to 194°C
Flammpunkt 97°C (207°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.572
Menge 500 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 105789
Löslichkeitsinformationen Slightly miscible with water.
Formelmasse 158
Reinheit (%) 99%
Name des Produkts
2-Brompyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >