Learn More
2-Aminophenol 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11414764
2-Aminophenol 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11414764
500 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11414764
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13735.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
2-Aminophenol is used to make dyes and pharmaceuticals. It is also used as a reagent for the synthesis of heterocyclic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Aminophenol wird zur Herstellung von Farbstoffen und Pharmazeutika verwendet. Es wird auch als Reagenz für die Synthese heterocyclischer Verbindungen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich (17 g/l bei 20 °C).
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95-55-6
Summenformel C6H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 109.128
MDL-Nummer MFCD00007690
InChI-Schlüssel CDAWCLOXVUBKRW-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-aminophenol, o-hydroxyaniline, 2-hydroxyaniline, phenol, 2-amino, 2-amino-1-hydroxybenzene, fouramine op, benzofur gg, pelagol grey gg, pelagol 3ga, nako yellow 3ga
PubChem CID 5801
ChEBI CHEBI:18112
IUPAC-Name 2-Aminophenol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Aminophenol
Schmelzpunkt 173°C to 177°C
Dichte 1.328
Siedepunkt 150°C (11 mmHg)
Flammpunkt >175°C (347°F)
Geruch Characteristic
Menge 500 g
UN-Nummer UN2512
Beilstein 606075
Merck Index 14,461
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (17g/L at 20°C).
Formelmasse 109.13
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0455313 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/09/2023 Catalog NumberA13735.22,A13735.36,A13735.0E
Chargennummer10240771 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/05/2022 Catalog NumberA13735.22,A13735.36
Chargennummer10216170 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA13735.22,A13735.36
Chargennummer10225701 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA13735.22,A13735.36
Chargennummer10207080 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA13735.22,A13735.36
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Aminophenol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2-Aminophenol
Name des Produkts
2-Aminophenol 99 %, Thermo Scientific Chemicals >