Learn More
2-Aminophenol 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11404764
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11404764
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13735.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 95-55-6 | C6H7NO | 109.128 g/mol
2-Aminophenol is used to make dyes and pharmaceuticals. It is also used as a reagent for the synthesis of heterocyclic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Aminophenol wird zur Herstellung von Farbstoffen und Pharmazeutika verwendet. Es wird auch als Reagenz für die Synthese heterocyclischer Verbindungen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich (17 g/l bei 20 °C).
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95-55-6
Summenformel C6H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 109.128
MDL-Nummer MFCD00007690
InChI-Schlüssel CDAWCLOXVUBKRW-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-aminophenol, o-hydroxyaniline, 2-hydroxyaniline, phenol, 2-amino, 2-amino-1-hydroxybenzene, fouramine op, benzofur gg, pelagol grey gg, pelagol 3ga, nako yellow 3ga
PubChem CID 5801
ChEBI CHEBI:18112
IUPAC-Name 2-Aminophenol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Aminophenol
Schmelzpunkt 173°C to 177°C
Dichte 1.328
Siedepunkt 150°C (11 mmHg)
Flammpunkt >175°C (347°F)
Geruch Characteristic
Menge 100 g
UN-Nummer UN2512
Beilstein 606075
Merck Index 14,461
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (17g/L at 20°C).
Formelmasse 109.13
Reinheit (%) 99%