Learn More
2-Amino-5-Nitrobenzonitril, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11467096
2-Amino-5-Nitrobenzonitril, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11467096
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 11467096
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B25416.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17420-30-3
Summenformel C7H5N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 163.136
MDL-Nummer MFCD00007362
InChI-Schlüssel MGCGMYPNXAFGFA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-nitroanthranilonitrile, 2-cyano-4-nitroaniline, benzonitrile, 2-amino-5-nitro, 2-kyan-4-nitroanilin, unii-sez79wra1j, 2-amino-5-nitro-benzonitrile, ccris 9092, 2-kyan-4-nitroanilin czech, aniline, 2-cyano-4-nitro, sez79wra1j
PubChem CID 28532
IUPAC-Name 2-Amino-5-Nitrobenzonitril
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C#N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-5-nitrobenzonitrile
Schmelzpunkt 207°bis 210 °C
Menge 25 g
Formelmasse 163.14
Reinheit (%) 95%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10245293 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/01/2023 Catalog NumberB25416.22,B25416.14,B25416.36
Chargennummer10238901 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberB25416.22,B25416.14,B25416.36
Chargennummer5002L060 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB25416.22,B25416.14,B25416.36
Chargennummer5005P22V Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB25416.22,B25416.14,B25416.36
Chargennummer10123689 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB25416.22,B25416.14,B25416.36
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Amino-5-nitrobenzonitrile
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2-Amino-5-nitrobenzonitrile
Name des Produkts
2-Amino-5-Nitrobenzonitril, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >