Learn More
2-Amino-5-Nitrobenzonitril, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11477096
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11477096
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B25416.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 17420-30-3 | C7H5N3O2 | 163.136 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17420-30-3
Summenformel C7H5N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 163.136
MDL-Nummer MFCD00007362
InChI-Schlüssel MGCGMYPNXAFGFA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-nitroanthranilonitrile, 2-cyano-4-nitroaniline, benzonitrile, 2-amino-5-nitro, 2-kyan-4-nitroanilin, unii-sez79wra1j, 2-amino-5-nitro-benzonitrile, ccris 9092, 2-kyan-4-nitroanilin czech, aniline, 2-cyano-4-nitro, sez79wra1j
PubChem CID 28532
IUPAC-Name 2-Amino-5-Nitrobenzonitril
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C#N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-5-nitrobenzonitrile
Schmelzpunkt 207°bis 210 °C
Menge 100 g
Formelmasse 163.14
Reinheit (%) 95%