Learn More
2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol, 99.8 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10378590
2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol, 99.8 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10378590
50 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Artikelnummer. 10378590
Marke: Thermo Scientific Acros 219830500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 128-37-0
Summenformel C15H24O
Molekulargewicht (g/mol) 220.35
MDL-Nummer MFCD00011644
InChI-Schlüssel NLZUEZXRPGMBCV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol, butylated hydroxytoluene, butylhydroxytoluene, 2,6-di-tert-butyl-p-cresol, 2,6-di-t-butyl-4-methylphenol, ionol, dbpc, dibunol, stavox, bhtMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 31404
ChEBI CHEBI:34247
IUPAC-Name 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C(C)(C)C)O)C(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
Namenshinweis p.a.
CAS Min. % 99.75
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 69.0°C to 71.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 265.0°C
Flammpunkt 127°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99.8% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel [(CH3)3C]2C6H2(CH3)OH
Menge 50 g
Beilstein 06,III,2073
Fieser 15,113
Merck Index 15,155
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: freely soluble in toluene,soluble in methanol,ethanol,isopropanol,acetone,benzene,methyl ethyl ketone,petroleum ether,,cellowolve and most other hydrocarbon solvents
Viskosität 3.47 mm2/s (0°C)
Formelmasse 220.35
Reinheit (%) 99.8%
Physikalische Form Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0414100 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number219830500,219832500,219830010,219830050
ChargennummerA0406482 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number219830500,219832500,219830010,219830050
ChargennummerA0400525 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number219830500,219832500,219830010,219830050
ChargennummerA0440080 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/03/2022 Catalog Number219830500,219832500,219830010,219830050
ChargennummerA0436795 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/12/2021 Catalog Number219830500,219832500,219830010,219830050
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol, 99.8 %, Thermo Scientific Chemicals >