Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2',3'-Dideoxycytidin, 98 % Artikelnummer.: 11332906
Thermo Scientific Chemicals 2',3'-Dideoxycytidin, 98 %
Artikelnummer. 11332906
250 mg
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
50 mg
250 mg
Artikelnummer. 11332906
Marke: Thermo Scientific Chemicals L10619.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
2',3'-Dideoxycytidine in cells, it is phosphorylated to the active triphosphate form, ddCTP, which acts as a substrate for HIV reverse transcriptase (Ki = 51 nM). It incorporates into viral DNA where it terminates chain elongation when the missing hydroxyl group is encountered. It is also is used as a DNA chain-terminating nucleotide for DNA sequencing methods based on the Sanger chain-termination method.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7481-89-2
Summenformel C9H13N3O3
Molekulargewicht (g/mol) 211.22
MDL-Nummer MFCD00012188
InChI-Schlüssel WREGKURFCTUGRC-KGQMAECUNA-N
Synonym zalcitabine, 2',3'-dideoxycytidine, dideoxycytidine, ddcyd, hivid, ddc, cytidine, 2',3'-dideoxy, zalcitibine, ddc antiviral, 4-amino-1-2r,5s-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl pyrimidin-2 1h-oneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 24066
ChEBI CHEBI:10101
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]1CC[C@@H](CO)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2′,3′-Dideoxycytidine
Schmelzpunkt 216°C to 220°C
Verpackung Glasflasche
Menge 250 mg
Beilstein 654956
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (76.4mg/ml at 25°C),DMSO (42mg/ml at 25°C),and ethanol (<1mg/ml at 25°C).
IUPAC-Name 4-amino-1-[(2R,5S)-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,2-dihydropyrimidin-2-one
Formelmasse 211.22
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Fest
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10250925 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberL10619.MD,L10619.MF
ChargennummerA0399357 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/03/2024 Catalog NumberL10619.MD,L10619.MF
Chargennummer10120834 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/05/2023 Catalog NumberL10619.MD
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals 2',3'-Dideoxycytidin, 98 % >