Learn More
Thermo Scientific Chemicals 3'-azido-3'-Desoxythymidin, 98 %
Beschreibung
3'-Azido-3'-deoxythymidine is a Anti-viral agent, and also used as a reverse transcriptase inhibitor active against HIV-1 virus that blocks the incorporation of nucleotides into growing DNA strands. Useful for antiviral and anticancer studies. 3?-Azido-3?-deoxythymidine enters CNS by diffusion and causes irreversible telomere shortening.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
3′-Azido-3′-Dsoxythymidin ist ein antivirales Mittel und wird auch als reverser Transkriptase-Inhibitor gegen das HIV-1-Virus eingesetzt, der die Aufnahme von Nukleotiden in wachsenden DNA-Strängen blockiert. Nützlich für antivirale und krebsbekämpfende Studien. 3′-azido-3′ -Desoxythymidin tritt durch Diffusion in das ZNS ein und führt zu irreversibler Telomerverkürzung.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Lichtempfindlich & hygroskopisch. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3'-Azido-3'-deoxythymidine |
Schmelzpunkt | 113°C to 115°C |
Farbe | Weiß |
Menge | 1 g |
Beilstein | 3595791 |
Empfindlichkeit | Light sensitive; Very Hygroscopic |
Merck Index | 1410123 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
IUPAC-Name | 1-[(2R,4S,5S)-4-azido-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-methyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione |
Formelmasse | 267.24 |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
Q19K004 | Analysenzertifikat | 11/06/2024 | J65127.03,J65127.14,J65127.06 |
Q19I031 | Analysenzertifikat | 28/04/2022 | J65127.03,J65127.14,J65127.06 |
Q25E012 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | J65127.03,J65127.14,J65127.06 |
I04Y028 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | J65127.03,J65127.14,J65127.06 |
U14A054 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | J65127.03,J65127.14,J65127.06 |
Sicherheit und Handhabung
- Achtung
- Karzinogenität Kategorie 2
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.