Learn More
2,3,5-Triphenyl-2H-Tetrazoliumchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11464213
2,3,5-Triphenyl-2H-Tetrazoliumchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11464213
10 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Artikelnummer. 11464213
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10870.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
2,3,5-Triphenyl-2H-tetrazoliumchlorid, 98 %, C19H15CLN4, CAS-Nummer-298-96-4, Triphenyltetrazoliumchlorid, Tetrazoliumchlorid, Urocheck, Tetrazoliumrot, Tetrazoliumchlorid, Uroscreen, rotes Tetrazolium, Vitastain, 2,3,5-Triphenyltetrazoliumchlorid, 2,3,5-Triphenyl-2h-tetrazoliumchlorid
2,3,5-Triphenyl-2H-tetrazolium chloride is used as a redox indicator. It is also used in biochemical experiments, especially to indicate cellular respiration. It is employed in autopsy pathology to assist identification of post-mortem myocardial infarctions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,3,5-Triphenyl-2H-Tetrazoliumchlorid wird als Redox-Indikator verwendet. Wird auch in biochemischen Experimenten eingesetzt, insbesondere zur Anzeige der Zellatmung. Wird in der Autopsiepathologie eingesetzt, um die Identifizierung von postmortalen Myokardinfarkt zu unterstützen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ethanol und Aceton. Unlöslich im Äther.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 298-96-4
Summenformel C19H15ClN4
Molekulargewicht (g/mol) 334.81
MDL-Nummer MFCD00011963
InChI-Schlüssel PKDBCJSWQUOKDO-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2,3,5-triphenyltetrazolium chloride, tetrazolium red, uroscreen, red tetrazolium, urocheck, vitastain, tetrazolium chloride, triphenyltetrazolium chloride, 2,3,5-triphenyl-2h-tetrazolium chloride, tetrazolium chlorideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 9283
ChEBI CHEBI:78019
IUPAC-Name 2,3,5-Triphenyltetrazol-2-ium;chlorid
SMILES [Cl-].C1=CC=C(C=C1)N1N=C(N=[N+]1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3,5-Triphenyl-2H-tetrazolium chloride
Schmelzpunkt ∼250°C (decomposition)
Prozentgehaltsbereich 98%
Menge 10 g
Beilstein 3923356
Empfindlichkeit Hygroskopisch; lichtempfindlich
Merck Index 14,9744
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ethanol and acetone. Insoluble in ether.
Formelmasse 334.81
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10253279 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/11/2024 Catalog NumberA10870.18,A10870.09,A10870.30
Chargennummer10247329 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/07/2023 Catalog NumberA10870,A10870.18,A10870.09,A10870.30
Chargennummer10244413 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/11/2022 Catalog NumberA10870.18,A10870.09,A10870.30
Chargennummer10239944 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberA10870.18,A10870.09,A10870.30
ChargennummerL08Q035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA10870.18,A10870.09,A10870.30
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3,5-Triphenyl-2H-tetrazolium chloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2,3,5-Triphenyl-2H-tetrazolium chloride
Name des Produkts
2,3,5-Triphenyl-2H-Tetrazoliumchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >