Learn More
2,2-Dichlor-1,3-benzodioxol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
37.40 € - 231.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 2032-75-9 |
---|---|
Summenformel | C7H4Cl2O2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 191.01 |
MDL-Nummer | MFCD00196818 |
InChI-Schlüssel | NMNKOUVBELKKTR-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 1,3-benzodioxole,2,2-dichloro, 2,2-dichlorobenzo d 1,3 dioxole, dcmdb, 1,2-dichloromethylenedioxy benzene |
PubChem CID | 11041568 |
IUPAC-Name | 2,2-Dichlor-2H-1,3-benzodioxol |
SMILES | ClC1(Cl)OC2=CC=CC=C2O1 |
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
2032-75-9 | |
191.01 | |
NMNKOUVBELKKTR-UHFFFAOYSA-N | |
11041568 | |
ClC1(Cl)OC2=CC=CC=C2O1 |
C7H4Cl2O2 | |
MFCD00196818 | |
1,3-benzodioxole,2,2-dichloro, 2,2-dichlorobenzo d 1,3 dioxole, dcmdb, 1,2-dichloromethylenedioxy benzene | |
2,2-Dichlor-2H-1,3-benzodioxol |
Spezifikation
2,2-Dichloro-1,3-benzodioxole | |
1.54 | |
85°C (185°F) | |
MFCD00196818 | |
Moisture sensitive | |
NMNKOUVBELKKTR-UHFFFAOYSA-N | |
2,2-Dichlor-2H-1,3-benzodioxol | |
11041568 | |
97% |
2032-75-9 | |
215°C | |
C7H4Cl2O2 | |
UN3265 | |
1,3-benzodioxole,2,2-dichloro, 2,2-dichlorobenzo d 1,3 dioxole, dcmdb, 1,2-dichloromethylenedioxy benzene | |
ClC1(Cl)OC2=CC=CC=C2O1 | |
191.01 | |
191.01 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H301-H314-H318-H227-H317
Toxic if swallowed.
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
Combustible liquid.
May cause an allergic skin reaction.
P210-P235-P260-P264b-P270-P271-P280-P285-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H227-H302-H314-H334-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: II; Proper Shipping Name: CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 426-850-6
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
RUO – Research Use Only